Stampa…
Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303340-1G OR303340-5G
APOSOR303340-1GEA 168 EUR
APOSOR303340-1G APOSOR303340-5G
Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate 98%
Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate
Formula: C₉H₆Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 245,062 g/mol
Punto di fusione: 67…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22415252
CAS Number: 919354-52-2