Stampa…
4,6-Dioxo-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR303329-1G OR303329-500MG
APOSOR303329-1GEA 988 EUR
APOSOR303329-1G APOSOR303329-500MG
4,6-Dioxo-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
4,6-Dioxo-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
Formula: C₁₂H₉N₄O₂·Cl
Peso molecolare: 276,678 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25948723
CAS Number: 114853-42-8