Stampa…
4-Methoxy-5H,6H,7H,8H-pyrido[4,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303316-1G OR303316-500MG
APOSOR303316-1GEA 764 EUR
APOSOR303316-1G APOSOR303316-500MG
4-Methoxy-5H,6H,7H,8H-pyrido[4,3-d]pyrimidine
4-Methoxy-5H,6H,7H,8H-pyrido[4,3-d]pyrimidine
Formula: C₈H₁₁N₃O
Peso molecolare: 165,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697114
CAS Number: 944902-70-9