Stampa…
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303315-1G OR303315-500MG
APOSOR303315-1GEA 887 EUR
APOSOR303315-1G APOSOR303315-500MG
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol 97%
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol
Formula: C₁₁H₁₇NO
Peso molecolare: 179,259 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18785174
CAS Number: 156258-39-8