Stampa…
5-Iodo-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR303313-1G OR303313-500MG
APOSOR303313-1GEA 350 EUR
APOSOR303313-1G APOSOR303313-500MG
5-Iodo-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
5-Iodo-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
Formula: C₁₁H₁₁IO₂
Peso molecolare: 302,108 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18648151
CAS Number: 436091-93-9