Stampa…
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303311-1G OR303311-25G OR303311-5G
APOSOR303311-1GEA 24.4 EUR
APOSOR303311-1G APOSOR303311-25G APOSOR303311-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid 98%
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₈O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203171
CAS Number: 40915-37-5