Stampa…
(2E)-3-(3-Methylphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR303310-1G OR303310-500MG OR303310-5G
APOSOR303310-1GEA 180 EUR
APOSOR303310-1G APOSOR303310-500MG APOSOR303310-5G
(2E)-3-(3-Methylphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
(2E)-3-(3-Methylphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
Formula: C₁₆H₁₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025968
CAS Number: 16619-29-7