Stampa…
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303307-1G OR303307-500MG
APOSOR303307-1GEA 510 EUR
APOSOR303307-1G APOSOR303307-500MG
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Formula: C₆H₆N₂O₃
Peso molecolare: 154,123 g/mol
Punto di fusione: 133…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13181711
CAS Number: 15128-88-8