Stampa…
N-[(1R)-1-Phenylethyl]hydroxylamine; oxalic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR303306-1G OR303306-500MG
APOSOR303306-1GEA 190 EUR
APOSOR303306-1G APOSOR303306-500MG
N-[(1R)-1-Phenylethyl]hydroxylamine; oxalic acid
N-[(1R)-1-Phenylethyl]hydroxylamine; oxalic acid
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656048
CAS Number: 118743-81-0