Stampa…
N-[(1S)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR303303-1G OR303303-500MG
APOSOR303303-1GEA 125 EUR
APOSOR303303-1G APOSOR303303-500MG
N-[(1S)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
N-[(1S)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Formula: C₈H₁₁NO·C₂H₂O₄
Peso molecolare: 227,214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12545903
CAS Number: 78798-33-1