Stampa…
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303300-1G OR303300-500MG
APOSOR303300-1GEA 191 EUR
APOSOR303300-1G APOSOR303300-500MG
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
Formula: C₁₀H₈N₂S₂
Peso molecolare: 220,314 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07161751
CAS Number: 13399-12-7