Stampa…
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dichloro-5-ethanoylpyridine, 1-(5,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone, 1-(5,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
OR303284-1G OR303284-250MG
APOSOR303284-1GEA 183 EUR
APOSOR303284-1G APOSOR303284-250MG
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine
Formula: C₇H₅Cl₂NO
Peso molecolare: 190,027 g/mol
Punto di fusione: 85…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697703
CAS Number: 120800-05-7