5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR303275-500MG
OR303275-1G
OR303275-250MG
APOSOR303275-500MGEA
71.2
EUR
APOSOR303275-500MG
APOSOR303275-1G
APOSOR303275-250MG
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₈H₁₂N₂O Punto di fusione: 122…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14583325 CAS Number: 714273-83-3 |