Stampa…
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 6-Bromo-1-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
OR303274-1G OR303274-5G
APOSOR303274-1GEA 102 EUR
APOSOR303274-1G APOSOR303274-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₁₀BrNO
Peso molecolare: 240,097 g/mol
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18266837
CAS Number: 1092523-03-9