Stampa…
N'-[(1E)-(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methylidene](tert-butoxy)carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
OR303265-1G OR303265-500MG
APOSOR303265-1GEA 326 EUR
APOSOR303265-1G APOSOR303265-500MG
N'-[(1E)-(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methylidene](tert-butoxy)carbohydrazide
N'-[(1E)-(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methylidene](tert-butoxy)carbohydrazide
Formula: C₁₀H₁₄ClN₅O₂
Peso molecolare: 271,703 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24447580
CAS Number: 1432903-09-7