Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR303263-500MG
OR303263-1G
APOSOR303263-500MGEA
336
EUR
APOSOR303263-500MG
APOSOR303263-1G
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Formula:
C₁₅H₂₀Cl₂N₄O₄ Punto di fusione: 123…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24447578 CAS Number: 1432896-19-9 |