Stampa…
2-Bromo-2-methyl-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR303261-1G OR303261-500MG
APOSOR303261-1GEA 326 EUR
APOSOR303261-1G APOSOR303261-500MG
2-Bromo-2-methyl-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one
2-Bromo-2-methyl-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one
Formula: C₈H₁₄BrNO
Peso molecolare: 220,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16489085
CAS Number: 1225773-74-9