6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR303251-1G
OR303251-500MG
APOSOR303251-1GEA
326
EUR
APOSOR303251-1G
APOSOR303251-500MG
6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formula:
C₁₂H₁₄BrNO₂ Peso molecolare: 284,149 g/mol Punto di fusione: 122…123 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24038187 CAS Number: 1392223-84-5 |