Stampa…
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR303249-1G OR303249-500MG
APOSOR303249-1GEA 634 EUR
APOSOR303249-1G APOSOR303249-500MG
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
Formula: C₉H₁₀BrNO
Peso molecolare: 228,086 g/mol
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22035582
CAS Number: 1367949-76-5