Stampa…
1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR303246-1G OR303246-500MG
APOSOR303246-1GEA 671 EUR
APOSOR303246-1G APOSOR303246-500MG
1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Formula: C₁₆H₁₂N₂O
Punto di fusione: 158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21607393
CAS Number: 381725-50-4