Stampa…
Ethyl 4-ethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303244-1G OR303244-500MG
APOSOR303244-1GEA 326 EUR
APOSOR303244-1G APOSOR303244-500MG
Ethyl 4-ethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Ethyl 4-ethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 185,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520453
CAS Number: 79247-88-4