Stampa…
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303239-1G OR303239-500MG
APOSOR303239-1GEA 582 EUR
APOSOR303239-1G APOSOR303239-500MG
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈N₂O₃
Peso molecolare: 216,193 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23697510
CAS Number: 62749-61-5