Stampa…
5-Amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303238-1G OR303238-500MG
APOSOR303238-1GEA 336 EUR
APOSOR303238-1G APOSOR303238-500MG
5-Amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carboxylic acid
5-Amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06376749
CAS Number: 22131-51-7