Stampa…
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR303235-1G OR303235-500MG
APOSOR303235-1GEA 423 EUR
APOSOR303235-1G APOSOR303235-500MG
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
Formula: C₇H₇Cl₂N₃O₂
Peso molecolare: 236,055 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23697509
CAS Number: 1426904-70-2