Stampa…
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-5-bromopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR303234-1G OR303234-500MG
APOSOR303234-1GEA 165 EUR
APOSOR303234-1G APOSOR303234-500MG
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formula: C₄H₄BrN₃O₂
Peso molecolare: 205,997 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00830386
CAS Number: 6312-73-8