Stampa…
6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR303233-1G OR303233-500MG
APOSOR303233-1GEA 597 EUR
APOSOR303233-1G APOSOR303233-500MG
6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
Formula: C₇H₆N₄O
Peso molecolare: 162,149 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20697305
CAS Number: 874493-61-5