Stampa…
tert-Butyl N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303232-1G OR303232-500MG
APOSOR303232-1GEA 671 EUR
APOSOR303232-1G APOSOR303232-500MG
tert-Butyl N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)carbamate
tert-Butyl N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)carbamate
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23697508
CAS Number: 184021-91-8