Stampa…
2-Hydroxy-3-(prop-2-en-1-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR303230-1G OR303230-500MG
APOSOR303230-1GEA 671 EUR
APOSOR303230-1G APOSOR303230-500MG
2-Hydroxy-3-(prop-2-en-1-yl)benzoic acid
2-Hydroxy-3-(prop-2-en-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Peso molecolare: 178.185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04110413
CAS Number: 42729-96-4