Stampa…
5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
OR303222-1G OR303222-500MG
APOSOR303222-1GEA 326 EUR
APOSOR303222-1G APOSOR303222-500MG
5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Formula: C₈H₁₃N₃O₂
Peso molecolare: 183,208 g/mol
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23697496
CAS Number: 1426904-72-4