Stampa…
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR303220-1G OR303220-500MG OR303220-5G
APOSOR303220-1GEA 118 EUR
APOSOR303220-1G APOSOR303220-500MG APOSOR303220-5G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formula: C₉H₈ClNO
Peso molecolare: 181,619 g/mol
Punto di fusione: 161…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09833202
CAS Number: 19358-40-8