Stampa…
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303217-1G OR303217-500MG
APOSOR303217-1GEA 538 EUR
APOSOR303217-1G APOSOR303217-500MG
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
Formula: C₈H₆BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09702034
CAS Number: 5912-35-6