Stampa…
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303212-1G OR303212-5G
APOSOR303212-1GEA 26.1 EUR
APOSOR303212-1G APOSOR303212-5G
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
Formula: C₂₄H₄₆O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23136041
CAS Number: 683239-16-9