Stampa…
Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Methoxycarbonyl)-6-nitro-1-benzothiophene, Methyl 6-nitro-1-benzothiophene-2-carboxylate
OR303196-1G OR303196-5G
APOSOR303196-1GEA 0 EUR
APOSOR303196-1G APOSOR303196-5G
Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₇NO₄S
Punto di fusione: 206…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040671
CAS Number: 34084-88-3