Stampa…
Allylamine, N-FMOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (9H-Fluoren-9-yl)methyl (prop-2-en-1-yl)carbamate, N-{[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}prop-2-en-1-amine
OR303191-1G OR303191-500MG
APOSOR303191-1GEA 671 EUR
APOSOR303191-1G APOSOR303191-500MG
Allylamine, N-FMOC protected
Allylamine, N-FMOC protected
Formula: C₁₈H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14635842
CAS Number: 856438-23-8