Stampa…
4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR303190-1G OR303190-500MG
APOSOR303190-1GEA 423 EUR
APOSOR303190-1G APOSOR303190-500MG
4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Formula: C₇H₁₀N₄O₃
Peso molecolare: 198,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689177
CAS Number: 139756-08-4