Stampa…
2-Methyl-2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR303187-1G OR303187-500MG
APOSOR303187-1GEA 326 EUR
APOSOR303187-1G APOSOR303187-500MG
2-Methyl-2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanenitrile
2-Methyl-2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanenitrile
Formula: C₁₅H₂₁BN₂O₂
Peso molecolare: 272,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689176
CAS Number: 1402390-59-3