Stampa…
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303184-1G OR303184-500MG OR303184-5G
APOSOR303184-1GEA 118 EUR
APOSOR303184-1G APOSOR303184-500MG APOSOR303184-5G
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Formula: C₆H₁₄NO₄P
Peso molecolare: 195,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00514647
CAS Number: 597-25-1