3-Chloro-7-methoxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR303177-1G
OR303177-500MG
APOSOR303177-1GEA
538
EUR
APOSOR303177-1G
APOSOR303177-500MG
3-Chloro-7-methoxyquinoline
3-Chloro-7-methoxyquinoline
Formula:
C₁₀H₈ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13688991 CAS Number: 858279-19-3 |