Stampa…
4-Bromo-7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303176-1G OR303176-500MG
APOSOR303176-1GEA 671 EUR
APOSOR303176-1G APOSOR303176-500MG
4-Bromo-7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
4-Bromo-7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
Formula: C₁₁H₁₃BrO₂
Peso molecolare: 257.124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22414513
CAS Number: 185406-76-2