Stampa…
2-(2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Fornitore: Apollo Scientific
OR303175-1G OR303175-500MG
APOSOR303175-1GEA 326 EUR
APOSOR303175-1G APOSOR303175-500MG
2-(2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
2-(2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Formula: C₁₈H₁₄N₂O₃
Peso molecolare: 306,315 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689172
CAS Number: 105260-10-4