Stampa…
Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl trans-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
OR303172-1G OR303172-500MG OR303172-5G
APOSOR303172-1GEA 118 EUR
APOSOR303172-1G APOSOR303172-500MG APOSOR303172-5G
Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Formula: C₁₁H₉BrO₃
Peso molecolare: 269,091 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20526360
CAS Number: 104094-31-7