Stampa…
2-Bromo-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)-1,3-thiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR303169-1G OR303169-500MG
APOSOR303169-1GEA 464 EUR
APOSOR303169-1G APOSOR303169-500MG
2-Bromo-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)-1,3-thiazole 97%
2-Bromo-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)-1,3-thiazole
Formula: C₈H₉BrN₂OS
Peso molecolare: 261.139 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20259835
CAS Number: 877675-06-4