Stampa…
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303166-1G OR303166-500MG
APOSOR303166-1GEA 597 EUR
APOSOR303166-1G APOSOR303166-500MG
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₃S
Peso molecolare: 208,234 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19440790
CAS Number: 123392-43-8