Stampa…
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303165-1G OR303165-500MG OR303165-5G
APOSOR303165-1GEA 180 EUR
APOSOR303165-1G APOSOR303165-500MG APOSOR303165-5G
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Formula: C₉H₉IN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22575061
CAS Number: 1217486-73-1