Stampa…
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303164-1G OR303164-500MG
APOSOR303164-1GEA 527 EUR
APOSOR303164-1G APOSOR303164-500MG
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₂₁ClN₄O₂
Peso molecolare: 312,795 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607841
CAS Number: 939986-76-2