Stampa…
4-(Benzyloxy)-3-methylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR303163-1G OR303163-500MG
APOSOR303163-1GEA 538 EUR
APOSOR303163-1G APOSOR303163-500MG
4-(Benzyloxy)-3-methylbenzaldehyde
4-(Benzyloxy)-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₁₅H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025073
CAS Number: 158771-31-4