Stampa…
4-(Naphthalen-2-yl)butanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Naphthalenebutyricacid
OR303161-1G OR303161-500MG
APOSOR303161-1GEA 326 EUR
APOSOR303161-1G APOSOR303161-500MG
4-(Naphthalen-2-yl)butanoic acid
4-(Naphthalen-2-yl)butanoic acid
Formula: C₁₄H₁₄O₂
Peso molecolare: 214,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114681
CAS Number: 782-28-5