Stampa…
Ethyl 6-bromo-1,2-benzothiazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303160-1G OR303160-250MG OR303160-100MG
APOSOR303160-1GEA 102 EUR
APOSOR303160-1G APOSOR303160-250MG APOSOR303160-100MG
Ethyl 6-bromo-1,2-benzothiazole-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-1,2-benzothiazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrNO₂S
Peso molecolare: 286,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11559044
CAS Number: 858671-74-6