Stampa…
Methyl (3E)-4-(3-chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303158-1G OR303158-500MG OR303158-5G
APOSOR303158-1GEA 183 EUR
APOSOR303158-1G APOSOR303158-500MG APOSOR303158-5G
Methyl (3E)-4-(3-chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(3-chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Formula: C₁₁H₉ClO₃
Peso molecolare: 224,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689167
CAS Number: 1112238-35-3