Stampa…
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303156-1G OR303156-500MG
APOSOR303156-1GEA 326 EUR
APOSOR303156-1G APOSOR303156-500MG
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Formula: C₂₇H₂₃NO₄
Peso molecolare: 425,476 g/mol
Punto di fusione: 117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15071409
CAS Number: 112334-42-6